Få mere at vide
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 770°C |
| Farve | White |
| pH | 5 to 8.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 246.48g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Damptryk | <0.1mmHg at 20°C |