Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10697412 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10697412
Brand: Fisher Chemical M/1050/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Magnesiumsulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 10034-99-8, Hvid, Smeltepunkt: 770 grader C, Molekylformel: H14MgO11S, Molekylvægt: 246.466, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 5 til 8,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 770°C
Farve Hvid
pH 5 to 8.2
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 246.48g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk <0.1mmHg at 20°C