Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Magnesiumsulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 10034-99-8, Hvid, Smeltepunkt: 770 grader C, Molekylformel: H14MgO11S, Molekylvægt: 246.466, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 5 til 8,2
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 770 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8.2 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | <0,1 mmHg ved 20 °C |
| Formel vægt | 246,48 g/mol |