Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15400217
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400217 1 kg 1kg
15490207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61839.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 1kg
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 14,5691
Formel vægt 246.48 (120.37 Anhydrous)
Grad Cellekulturreagens
Lugt Odorless
Tæthed 1.68