Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Bitter salt, Epsom salt, Svovlsyre magnesium salt heptahydrat
- Molekylformel: MgSO 4•7H2O
- Molær masse: 246,48 g/mol
- CAS: 10034-99-8
- EIN ECS nr.: 231-298-2
- Tændingstab: 48 52 –% (400 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10034-99-8 |
| pH | 5,0 – 8,2 (5%, vand) |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H14MgO11S |
| MDL nummer | MFCD00149785 |
| Synonym | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
| InChI nøgle | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | magnesium(2+)heptahydratsulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.47 |
| Vis mere |