Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, ACS-reagens, ≥99,0%, Solstice
Artikelnummer. 16695873
Skift visning
Mængde:
5 kg
Artikelnummer. Mængde
16695873 5 kg
1 options
Artikelnummer. 16695873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 631405KG
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kogepunkt Ikke Bestemt
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 1.124 °C (nedbrydes før smeltning)
CAS 10034-99-8
Farve Farveløs
CAS Max % 1
pH 5 til 9.2
Mængde 5 kg
Molekylær formel H14MgO11S
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium(2+)heptahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 246.47
Tæthed 1,68 g/cm3 (20 °C)