Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11377337
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377337 100 g 100g
11367337 500 g 500g
11357337 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011596.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brandsikring, tekstiler, katalysatorbærer | CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Magnesiumsulfat fremstillet ved passende proces finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, sædvanligvis kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, bryggesalt i produktionen af visse alkoholiske produkter, elektrolyt til fremstilling af metalsalte, koaguleringsmiddel og ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Navn note heptahydrat
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og syre. Let opløselig i alkohol og glycerol.
Formel vægt 246,48 (120,37 Vandfri)
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Udseende Hvide krystaller
Tæthed 1,68 g/cm3 ved 20 °C