Få mere at vide
Magnesium sulfate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. 11367337
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11367337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011596.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
For Fireproofing, Textiles, Catalyst Carrier | CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Magnesiumsulfat fremstillet ved passende proces finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, sædvanligvis kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, bryggesalt i produktionen af visse alkoholiske produkter, elektrolyt til fremstilling af metalsalte, koaguleringsmiddel og ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Navn note heptahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formel vægt 246.48 (120.37 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White crystals
Tæthed 1.68 g/cm3 at 20°C