Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, 99+%
Artikelnummer. 11421828
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421828 5000 g 5000g
11411828 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14491.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.70 DKK
    785.65 DKK / 5000g
    Spare 168.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Magnesiumsulfat, fremstillet ved passende processer, finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, normalt kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, til brygning af salt i produktionen af visse alkoholholdige produkter, som elektrolyt til fremstilling af metalsalte, som koaguleringsmiddel og som ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumsulfat, fremstillet ved passende processer, finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, normalt kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, til brygning af salt i produktionen af visse alkoholholdige produkter, som elektrolyt til fremstilling af metalsalte, som koaguleringsmiddel og som ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Opløselighed
Opløseligt i vand og syre. Lidt opløseligt i alkohol og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Mængde 5000 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.68
Merck Index 14,5691
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og syre. Let opløselig i alkohol og glycerol.
Formel vægt 246,48 (120,37 Vandfri)
Procent renhed ≥99%