Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, 99+%
Beskrivelse
Magnesiumsulfat, fremstillet ved passende processer, finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, normalt kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, til brygning af salt i produktionen af visse alkoholholdige produkter, som elektrolyt til fremstilling af metalsalte, som koaguleringsmiddel og som ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Magnesiumsulfat, fremstillet ved passende processer, finder anvendelse i flere farmaceutiske præparater af magnesium, normalt kendt som epsomsalt. Det bruges som mikronæringsstof i landbruget, til brygning af salt i produktionen af visse alkoholholdige produkter, som elektrolyt til fremstilling af metalsalte, som koaguleringsmiddel og som ingrediens i badesalte til brug i floatationsterapi.
Opløselighed
Opløseligt i vand og syre. Lidt opløseligt i alkohol og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.68 |
| Merck Index | 14,5691 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og syre. Let opløselig i alkohol og glycerol. |
| Formel vægt | 246,48 (120,37 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |