Få mere at vide
Magnesiumsulfat Heptahydrat, ≥99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496571 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496571 500 g
11406581 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496571 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium(2+)heptahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate Heptahydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 246.5
Procent renhed ≥99%
Grad Molecular Biology