Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10497890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497890 1 kg Plastflaske 1kg
10743881 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10207113 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124900010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 770,0 °C
Farve Hvid
pH 5,0 til 9,2 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 48,0 % til 52,0 % (450 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99% min. (på tørt stof) (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 710 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, sparsomt opløselig i alkohol
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
Formel vægt 246.48
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren