Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 9,2 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 10 kg |
| Tab ved tørring | 48,0 % til 52,0 % (450 °C) |
| Emballage | Plast tromle |
| Analyseprocentområde | 99% min. (på tørt stof) (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MgSO4·7H2O |
| Vis mere |