Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99%, til biokemi, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 15,5755 |
| Opløselighedsinformation | (1 M i vand) klar, farveløs |
| Formel vægt | 246.48 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |