Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99%, til biokemi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12615067 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12615067 500 g Plastflaske 500g
12693590 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12615067 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    552.65 DKK / 500g
    Spare 102.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10034-99-8 | Molekylformel: H14MgO11S | Molekylvægt: 246,47 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 770,0 °C
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15,5755
Opløselighedsinformation (1 M i vand) klar, farveløs
Formel vægt 246.48
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk