Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, 99,5%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
500g
Artikelnummer. 10378703
Brand: Thermo Scientific Acros 213110250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 770.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99.4% min. (Complexometry)
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Opløselighedsinformation Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Formel vægt 246.48
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Fiber tromle