Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10256840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10256840 500 g Plastflaske 500g
10135453 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10378703 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.59 DKK
    344.65 DKK / 500g
    Spare 38.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 770,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 5 til 8 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,4% min. (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 710 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, sparsomt opløselig i alkohol
Formel vægt 246.48
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske