Få mere at vide
Magnesium sulfate heptahydrate, 98+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 770.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Lineær formel | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 5755 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol |
| Vis mere |