Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,2 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102% (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 5755 |
| Vis mere |