Learn More
Magnesiumsulfat heptahydrat, 98+%, ACS-reagens
Product Code. 10424511 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10424511 500 g Plastflaske 500g
10188080 25 g Plastflaske 25g
10433085 1 kg Plastflaske 1kg
10296843 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10424511 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423905000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 770,0 °C
Farve Hvid
pH 5,0 til 8,2 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,0 til 102% (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 710 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, sparsomt opløselig i alkohol
Formel vægt 246.48
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens