Få mere at vide
Magnesiumsulfat Heptahydrat, 98,0-102,0%, (krystallinsk/ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490532 1 kg
11400542 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219142201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium(2+)heptahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate Heptahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Formel vægt 246.5
Procent renhed 99.9%
Grad ACS-reagens