Få mere at vide
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, Tørret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10316240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10316240 500 g Plast pulver krukke 500g
10776101 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10224680 2 kg Plast pulver krukke 2kg
10181860 10 kg Plastfad 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10316240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1100/53
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22189-08-8 | Molekylær formel: MgO4S | Molekylvægt: 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat, ekstra ren, SLR, tørret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 1124 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk <0,1 mmHg ved 20 °C
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120,36g/mol