Beskrivelse
Magnesiumsulfat, ekstra ren, SLR, tørret
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 1124 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 10 kg |
| Emballage | Plastfad |
| Damptryk | <0,1 mmHg ved 20 °C |
| IUPAC navn | magnesium(2+)sulfat |
| Formel vægt | 120,36g/mol |