Få mere at vide
Magnesiumsulfat, tørret, indeholder ca. 1-2 mol hydreringsvand
Description
Velegnet til fortørring af organiske væsker, f.eks. opløsningsmiddelekstrakter fra reaktionsoparbejdninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate |
| Navn note | ≈indeholder 1 til 2 mol hydreringsvand |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5691 |
| Formel vægt | 120,37 (Vandfri) |