Få mere at vide
Magnesiumsulfatkoncentrat, Solstice
Artikelnummer. 15675230
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675230 1 Pc. Hver
15685230 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 381461EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 DKK
    684.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.02 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
for 1L standardopløsning, 0,1 M MgSO4
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate concentrate
Mængde 1 Pc.
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120,37 g/mol