Få mere at vide
Magnesiumsulfat (cellekultur), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496552 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496552 1 kg -
11486552 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496552 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215013691
 Begrænset vare
På lager
Cellekulturreagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate
Mængde 1 kg
IUPAC navn magnesium(2+)sulfat
Formel vægt 120.4