Få mere at vide
Magnesiumsulfat, vandfrit, pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15146376 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15146376 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15146376 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 250601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate
Navn note Vandfri
CAS 7487-88-9
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel MgO4S
MDL nummer MFCD00011110
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium; sulfat
Molekylvægt (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formel vægt 120.37
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.65kg