Få mere at vide
Magnesiumsulfat, vandret, 99,5% min
Description
Magnesiumsulfat er velegnet til følsomme molekylærbiologiske anvendelser. Det bruges som en komponent i badesalt og skønhedsprodukt. Det bruges af atleterne til at lindre ømme muskler og effektivt til at fjerne splinter. Det er almindeligt anvendt som et tørremiddel i organisk syntese på grund af dets affinitet til vand. Det fungerer som et bryggesalt i ølproduktionen for at justere ionindholdet i bryggevandet samt forbedre enzymvirkningen. Det spiller en afgørende rolle som modgift mod bariumchloridforgiftning. . Det er nyttigt til at kontrollere anfald forbundet med epilepsi, glomerulonefritis eller hypothyroidisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate |
| Smeltepunkt | 1124 °C (dekomponering) |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,5% min |
| Tæthed | 2.66 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol, glycerol. Uopløselig i acetone. |
| IUPAC navn | magnesium; sulfat |
| Show More |