Få mere at vide
Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min
Artikelnummer. 11387658
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11387658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033337.A9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Magnesiumsulfat er velegnet til følsomme molekylærbiologiske anvendelser. Det bruges som en komponent i badesalt og skønhedsprodukt. Det bruges af atleterne til at lindre ømme muskler og effektivt til at fjerne splinter. Det er almindeligt anvendt som et tørremiddel i organisk syntese på grund af dets affinitet til vand. Det fungerer som et bryggesalt i ølproduktionen for at justere ionindholdet i bryggevandet samt forbedre enzymvirkningen. Det spiller en afgørende rolle som modgift mod bariumchloridforgiftning. . Det er nyttigt til at kontrollere anfald forbundet med epilepsi, glomerulonefritis eller hypothyroidisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate, anhydrous
Smeltepunkt 1124°C (decomposition)
Navn note anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99.5% min
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120.37
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.66 g/mL