Få mere at vide
Magnesiumsulfat, vandret, 99,5% min
Artikelnummer. 11377658
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377658 500 g 500g
11397658 2 kg 2kg
11387658 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033337.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat er velegnet til følsomme molekylærbiologiske anvendelser. Det bruges som en komponent i badesalt og skønhedsprodukt. Det bruges af atleterne til at lindre ømme muskler og effektivt til at fjerne splinter. Det er almindeligt anvendt som et tørremiddel i organisk syntese på grund af dets affinitet til vand. Det fungerer som et bryggesalt i ølproduktionen for at justere ionindholdet i bryggevandet samt forbedre enzymvirkningen. Det spiller en afgørende rolle som modgift mod bariumchloridforgiftning. . Det er nyttigt til at kontrollere anfald forbundet med epilepsi, glomerulonefritis eller hypothyroidisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate, anhydrous
Smeltepunkt 1124 °C (dekomponering)
Navn note Vandfri
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,5% min
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol, glycerol. Uopløselig i acetone.
IUPAC navn magnesium(2+)sulfat
Formel vægt 120.37
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.66 g/mL