Få mere at vide
Magnesium sulfate anhydrous, 98.0%, for analysis EMSURE™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate |
| Smeltepunkt | 1124°C |
| CAS | 7487-88-9 |
| pH | 7.9 (50 g/L, H2O, 25°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Glass Bottle |
| Analyseprocentområde | ≥ 98.0% |
| Tæthed | 2.66 g/cm3 (at 20°C); Bulk Density: 600 kg/m3 |
| Molekylær formel | MgO4S |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?