Få mere at vide
Magnesium sulfate, 99%, extra pure, dried, contains 3 to 4 moles of water
Artikelnummer. p-3734877 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10256350
Brand: Thermo Scientific Acros 196850010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1124.0°C
Navn note Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Lineær formel MgSO4·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
IUPAC navn magnesium(2+)sulfat
Formel vægt 120.36
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 26% to 32% (400 to 500 °C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.66
Tæthed 2.6600g/mL