Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 99%, ekstra rent, tørret, indeholder 3 til 4 mol vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1124,0 °C |
| Navn note | Tørret indeholder den 3 til 4 mol vand |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Tab ved tørring | 26% til 32% (400 til 500 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.66 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (På tørret stof) (Kompleksometri) |
| Vis mere |