Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 99%, ekstra rent, tørret, indeholder 3 til 4 mol vand
Artikelnummer. 10216400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216400 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10256350 1 kg Plastflaske 1kg
10174573 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216400 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 196850025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1124,0 °C
Navn note Tørret indeholder den 3 til 4 mol vand
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Tab ved tørring 26% til 32% (400 til 500 °C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.66
Analyseprocentområde 98,5% min. (På tørret stof) (Kompleksometri)
Tæthed 2.6600g/mL
Lineær formel MgSO4·xH2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 360 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, sparsomt opløselig i alkohol
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120.36
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.