Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 99%, ekstra rent, tørret, indeholder 3 til 4 mol vand
Artikelnummer. 10174573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174573 10 kg Plast tromle 10kg
10256350 1 kg Plastflaske 1kg
10216400 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196850100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1124,0 °C
Navn note Tørret indeholder den 3 til 4 mol vand
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 98,5% min. (På tørret stof) (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4·xH2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 360 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, sparsomt opløselig i alkohol
IUPAC navn magnesium(2+)sulfat
Formel vægt 120.36
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 26% til 32% (400 til 500 °C)
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 2.66
Tæthed 2.6600g/mL