Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 12198721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12198721 1 kg Plastflaske 1kg
12108731 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12198721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446890010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC navn magnesium; sulfat
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1124,0 °C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel MgSO4
Merck Index 15,5755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 26g/100 ml (0 °C).
Formel vægt 120.37
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske