Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1124,0 °C |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MgSO4 |
| Merck Index | 15,5755 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 26g/100 ml (0 °C). |
| Formel vægt | 120.37 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |