Få mere at vide
Magnesiumsulfat, ≥99,5%, ReagentPlus™, Solstice
Artikelnummer. 15657960
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15657960 500 g 500g
15637960 1 kg 1kg
15647960 2 kg 2kg
15627960 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15657960 Leverandør Fluka Leverandørnr. M7506500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1062.26 DKK / 500g
    Spare 92.74 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reagenskvalitet, vandfri,≥ 99,5 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Mængde 500 g
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120,37 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Damptryk 0,1 mmHg (20 °C)
Tæthed Dampdensitet: <0,01 (vs. luft)