Få mere at vide
Magnesiumsulfat,≥ 98,0% (KT), pulver (meget fint), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675873
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
16675873 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16675873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6313625KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51585.00 DKK
    50082.00 DKK / 25kg
    Spare 1503.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1.130 °C (Dekomponering)
CAS 7487-88-9
Farve Farveløs
CAS Max % ≤ 100%
pH 9
Mængde 25 kg
Molekylær formel MgO4S
Lineær formel MgSO4
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium(2+)sulfat
Molekylvægt (g/mol) 120.36
Grad ACS
Tæthed 2.7 g/cm3