Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1124,0 °C |
| Navn note | Pure |
| Fysisk form | Granular Powder and/or Specks |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | MgSO4 |
| Fieser | 01,634; 04,425; 05,421 |
| Merck Index | 15, 5755 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 26g/100 ml (0 °C). |
| Vis mere |