Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 97%, rent, vandfri
Artikelnummer. 10625871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10625871 5 g Glasflaske 5g
10731252 500 g Plastflaske 500g
10003812 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10107253 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10625871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413480050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Magnesiumsulfat, 97%, MgO4S, CAS-nummer-7487-88-9, svovlsyre magnesiumsalt 1:1, sal de sedlitz, magnesiumsulfat, tomix ot, bittersalt, magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesiumsulfat, mgso4, magnesiumsulfat vandret, 500g, CHEBI:32599, Ubetegnet, >700 grader. C | CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC navn magnesium; sulfat
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Smeltepunkt 1124,0 °C
Navn note Pure
Fysisk form Granular Powder and/or Specks
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 26g/100 ml (0 °C).
Formel vægt 120.37
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning >700 °C