Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 7-Hydrat, Krystal, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate |
| Navn note | 7-Hydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Formel vægt | 246.47 |
| Grad | Multi-Compendial/USP |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.67kg |