Få mere at vide
Magnesiumsulfat, 1 mil. aq. soln.
Artikelnummer. 15426109
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426109 50 mL 50ml
15436109 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63953.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat anvendes i erstatningsterapi for hypomagnesæmi. Det kan bruges oralt som et afføringsmiddel til at lindre lejlighedsvis forstoppelse og til at behandle lave niveauer af magnesium. Det virker ved at erstatte magnesium i kroppen og øge vandet i tarmene. Det er det første-line antiarytmiske middel til torsades de pointes ved hjertestop under 2005 ECC-retningslinjerne og til håndtering af quinidin-inducerede arytmier. Det er effektivt til at mindske risikoen for, at svangerskabsforgiftning udvikler sig til eklampsi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumsulfat anvendes i erstatningsterapi for hypomagnesæmi. Det kan bruges oralt som et afføringsmiddel til at lindre lejlighedsvis forstoppelse og til at behandle lave niveauer af magnesium. Det virker ved at erstatte magnesium i kroppen og øge vandet i tarmene. Det er det første-line antiarytmiske middel til torsades de pointes ved hjertestop under 2005 ECC-retningslinjerne og til håndtering af quinidin-inducerede arytmier. Det er effektivt til at mindske risikoen for, at svangerskabsforgiftning udvikler sig til eklampsi.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløseligt i alkohol, ether (11,6 mg/ml ved 18 °C) og glycerin. Uopløseligt i acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC navn magnesium; sulfat
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lineær formel MgSO4
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand. Opløselig i alkohol, ether (11,6 mg/ml ved 18 °C) og glycerin. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 120.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.