Få mere at vide
Melford Magnesiumsulfat
Description
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 7487-88-9
- Moleclar Formel: MgSO4
- Molekylvægt: 120,36
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate |
| CAS | 7487-88-9 |
| Mængde | 500 g |
| Renhedsgrad noter | Molecular Biology Grade |
| Molekylær formel | MgSO4 |