Få mere at vide
Melford Magnesiumsulfat
Artikelnummer. 30018484
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018484 1 kg
30018485 500 g
30018486 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018484 Leverandør Melford Leverandørnr. M243001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7487-88-9
  • Moleclar Formel: MgSO4
  • Molekylvægt: 120,36
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Mængde 1 kg
Renhedsgrad noter Molekylærbiologi med grad
Molekylær formel MgSO4