Få mere at vide
Magnesiumsulfamathydrat, 99%
Artikelnummer. 11368158
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368158 250 g 250g
11348158 50 g 50g
11358158 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039381.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13770-91-7 | H4MgN2O6S2 | 216,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13770-91-7
Molekylær formel H4MgN2O6S2
MDL nummer MFCD00210632
InChI nøgle YZVJHCGMTYDKFR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium disulfamate, magnesium sulfamate, magnesium disulphamate, sulfamic acid, magnesium salt 2:1, magnesium 2+ ion disulfamate
PubChem CID 166902
IUPAC navn magnesium; disulfamat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfamate hydrate
Mængde 250 g
SMIL NS(=O)(=O)[O-].NS(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Molekylvægt (g/mol) 216.465
Formel vægt 216,48 (Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver