Få mere at vide
Magnesiumstearat, TRC
Artikelnummer. 30009452
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009452 100 g
30134611 500 g
30011325 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM110345100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-04-0
Molekylær formel 2 C18 H35 O2 . Mg
Molekylvægt (g/mol) 591.24
Synonym Magnesium Stearate, Octadecanoic Acid Magnesium Salt, Stearic Acid Magnesium Salt, AFCO-Chem MGS, Aurabrite MA 76, Daiwax M, Daiwax SMO, Dibasic magnesium stearate, EM 100, EM 100 (salt), EM 112, EM 144, EM 612, Electol MM 2, HyQual, JPM 100, Kemilub EM-F-V, Liga MF 2V, M 5GN, Magnesium Stearate G, Magnesium distearate, Magnesium octadecanoate, Magnesium stearic acid, Mg-St, NP 1500, NS-M, NS-M (salt), Nissan Electol MM 2, PETS 120P, Palmstar 325BP/EP, Parteck LUB-MST, Petrac MG 20NF, Pharma, SM, SM 1000, SM-P, SPX 100F, Synpro 90, Synpro Magnesium Stearate 90
IUPAC navn magnesium; Oktadecanat
SMIL [Mg+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Stearate (AS)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formel vægt 590.5125