Få mere at vide
Magnesium stearate
Artikelnummer. p-7122667
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11433357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16244.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.257 g/mol
Magnesiumstearat er involveret i produktionen af medicinske tabletter, kapsler, pulvere og polymerformuleringer. Det bruges også som smøremiddel til tabletter, anti-adhærent, i tør coating og som bindemiddel. Det er en vigtig ingrediens i babyblandinger. Yderligere bruges det i hydrogeneringsprocessen. Ud over dette bruges det til at binde sukkeret i hårde slik som mynte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i benzen. Uopløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-04-0
Molekylær formel C36H70MgO4
Molekylvægt (g/mol) 591.257
MDL nummer MFCD00036391
InChI nøgle HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC navn magnesium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium stearate
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in benzene. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 591.27