Få mere at vide
Magnesiumstearat
Artikelnummer. 11433357
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433357 250 g 250g
11423357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16244.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591,257 g/mol
Magnesiumstearat er involveret i produktionen af medicinske tabletter, kapsler, pulvere og polymerformuleringer. Det bruges også som smøremiddel til tabletter, anti-adhærent, i tør coating og som bindemiddel. Det er en vigtig ingrediens i babyblandinger. Yderligere bruges det i hydrogeneringsprocessen. Ud over dette bruges det til at binde sukkeret i hårde slik som mynte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i benzen. Uopløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-04-0
Molekylær formel C36H70MgO4
Molekylvægt (g/mol) 591.257
MDL nummer MFCD00036391
InChI nøgle HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC navn magnesium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium stearate
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i benzen. Uopløseligt i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 591.27