Få mere at vide
Magnesiumstearat, Hyqual™ Grøntsagskilde NF-GenAR™ FCC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15597994
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597994 2.5 kg 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15597994 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 225706
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
  • Mad GMP Fremstillet produkt
  • GMP Fremstillet produkt
  • Møder BP Kemiske specifikationer
  • Opfylder ChP Chemical Specifikationer
  • Møder E.P. Kemiske specifikationer
  • Møder FCC Krav
  • Møder JP Kemiske specifikationer
  • Møder NF Krav
  • FORSIGTIG: Til fremstilling, forarbejdning eller ompakning
  • Bulk Food Chemical
  • Bulk Pharmaceutical Chemical
  • Ingen klasse 1,2,3 eller andre opløsningsmidler anvendes eller produceres ved fremstilling eller oprensning af produktet
Tekniske data
Smeltepunkt 130 °C til 140 °C
CAS 557-04-0
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 4,0 til 5,0 %
Molekylær formel C36H70MgO4
MDL nummer MFCD00036391
InChI nøgle HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC navn magnesium(2+)dioctadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 591.26
Identifikation Bestå test
Tab ved tørring ≤ 6.0%
Emballage Mall STAKMOR sag
Tæthed 1,03 g/cm³ (20 °C)